Print…
Sal sódico de azul de bromotimol 0,04% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
38701.AE 38701.AP
38701.AEEA 31.4 EUR
38701.AE 38701.AP
Sal sódico de azul de bromotimol 0,04% (w/v) em solução aquosa
Sal sódico de azul de bromotimol
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00077263
Fórmula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Peso Molecular: 646.37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077263
Número CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7