Print…
Sal sódico de azul de bromotimol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
18470-10G 18470-1G 18470-50G
SIAL18470-10GEA 83.3 EUR
SIAL18470-10G SIAL18470-1G SIAL18470-50G
Sal sódico de azul de bromotimol, Sigma-Aldrich®
Sal sódico de azul de bromotimol
Fórmula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Ponto de Fusão: > 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077263
Número CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7