Azul de bromofenol 0,1% em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
403150250
403151000
ACRO403150250EA
65.8
EUR
ACRO403150250
ACRO403151000
Azul de bromofenol 0,1% em água, puro
Azul de bromofenol
Fórmula:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Densidade: 1 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005875 Número CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 |
Concentration | (by UV) About 0.1% |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 212 to 217 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane) |