Print…
Azul de bromofenol sal sódico em água grau reagente ACS 90% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
114405-25G 114405-50G 114405-5G
114405-25GEA 145 EUR
114405-25G 114405-50G 114405-5G
Azul de bromofenol sal sódico em água grau reagente ACS 90% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Sal sódico de azul de bromofenol
Bromophenol blue has been used in the sample buffer prepared for western blotting. A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Fórmula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013793
Número CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba72d9d24b4b3189026592506f4645642ce22624&vid=dc56d7237e0f5fe0ec6698490819686f756bd39b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (form) Powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Appearance (clarity) c = 0.1%; water, clear solution with only faint turbidity or insoluble matter Pass
Visual interval, pH 3.0 yellow-green Pass
Visual interval, pH 3.4 green Pass
Visual interval, pH 4.6 blue Pass
Recommended retest period 6 years