Print…
Azul de bromofenol sal sódico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16899.09 A16899.18
A16899.09EA 37.4 EUR
A16899.09 A16899.18
Azul de bromofenol sal sódico
Sal sódico de azul de bromofenol
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Fórmula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013793
Número CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Merck Index: 14,1444