Print…
Azul de bromofenol sal sódico ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
32639.06 32639.14 32639.22
32639.06EA 40.9 EUR
32639.06 32639.14 32639.22
Azul de bromofenol sal sódico ACS
Sal sódico de azul de bromofenol
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Fórmula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013793
Número CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Merck Index: 14,1444