Print…
Azul de bromofenol sal sódico, solúvel em água, puro indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
151350250 151350050 151351000
ACRO151350250EA 76.9 EUR
ACRO151350250 ACRO151350050 ACRO151351000
Azul de bromofenol sal sódico, solúvel em água, puro indicador
Sal sódico de azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013793
Número CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Encomendar
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) clear