Print…
Sal sódico de verde de bromocresol 0,04% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
38696.AE 38696.AP
38696.AEEA 40.6 EUR
38696.AE 38696.AP
Sal sódico de verde de bromocresol 0,04% (w/v) em solução aquosa
Sal sódico de verde de bromocresol
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Physical Form: Liquid Appearance: Green
Fórmula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148898
Número CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4