Print…
Sal sódico de verde de bromocresol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 35.4 EUR
A17503.06 A17503.14 A17503.22
Sal sódico de verde de bromocresol
Sal sódico de verde de bromocresol
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Fórmula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Ponto de Fusão: ∼ 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148898
Número CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4