Print…
Sal sódico de verde de bromocresol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
402940050 402940100 402940500
ACRO402940050EA 49.5 EUR
ACRO402940050 ACRO402940100 ACRO402940500
Sal sódico de verde de bromocresol ACS
Sal sódico de verde de bromocresol
Fórmula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148898
Número CAS: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Encomendar
Appearance Dark brown to green-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test