Print…
Sal sódico de verde de bromocresol, solúvel em água indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
151320050 151320250
ACRO151320050EA 29.6 EUR
ACRO151320050 ACRO151320250
Sal sódico de verde de bromocresol, solúvel em água indicador
Sal sódico de verde de bromocresol
Fórmula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148898
Número CAS: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Encomendar
Appearance Dark brown to green-black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) Clear