Print…
2-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
436836-1G 436836-5G
SIAL436836-1GEA 54 EUR
SIAL436836-1G SIAL436836-5G
2-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Thiopheneboronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₂S
Ponto de Fusão: 146…147 °C
Número MDL : MFCD00151850
Número CAS: 6165-68-0