2-Thiopheneboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
B23071.06
B23071.03
B23071.14
B23071.06EA
126
EUR
B23071.06
B23071.03
B23071.14
2-Thiopheneboronic acid ≥98%
2-Thiopheneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6165-68-0
Molecular Formula: C4H5BO2S
Formula Weight: 127.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 112375
MDL No.: MFCD00151850
Fórmula:
C₄H₅BO₂S Ponto de Fusão: 128…131 °C |
Número MDL :
MFCD00151850 Número CAS: 6165-68-0 |