Print…
2-Thiopheneboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
344710010 344710050 344710250
ACRO344710010EA 33.3 EUR
ACRO344710010 ACRO344710050 ACRO344710250
2-Thiopheneboronic acid 97%
2-Thiopheneboronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₂S
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151850
Número CAS: 6165-68-0
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %