Print…
2-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
154385-10G 154385-50G
SIAL154385-10GEA 103 EUR
SIAL154385-10G SIAL154385-50G
2-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₃NS
Ponto de ebulição: 190…192 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,18 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00005416
Número CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III