2-Thiophenecarbonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11930.14
A11930.22
A11930.36
A11930.14EA
114
EUR
A11930.14
A11930.22
A11930.36
2-Thiophenecarbonitrile ≥98%
2-Thiophenecarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1003-31-2
Molecular Formula: C5H3NS
Formula Weight: 109.15
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.5645
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 107035
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00005416
Fórmula:
C₅H₃NS Ponto de ebulição: 191…193 °C Densidade: 1,171 Ponto de Inflamação: 81 °C (178 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005416 Número CAS: 1003-31-2 EINECS: 213-706-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |