Print…
2-Thiophenecarbonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
298050100 298050500 298052500
ACRO298050100EA 50.1 EUR
ACRO298050100 ACRO298050500 ACRO298052500
2-Thiophenecarbonitrile 97%
2-Thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₃NS
Ponto de ebulição: 192 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,17 g/cm³
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005416
Número CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %