Sal sódico vermelho de metilo 0,02% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
44161.AE
44161.AP
44161.AEEA
28.7
EUR
44161.AE
44161.AP
Sal sódico vermelho de metilo 0,02% (w/v) em solução aquosa
Sal sódico vermelho de metilo
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Formula Weight: 291.29
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002426
Fórmula:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002426 Número CAS: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 |