Print…
Sal sódico vermelho de metilo
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
MQ200
1.06078.0025 1.06078.0100
1.06078.0025EA 282 EUR
1.06078.0025 1.06078.0100
Sal sódico vermelho de metilo
Sal sódico vermelho de metilo
Fórmula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Peso Molecular: 291.28 g/mol
Ponto de Fusão: > 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002426
Número CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Encomendar
Solubility 800 g/l (25 °C)
Molar Mass 291.29 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)