Print…
Sal sódico vermelho de metilo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17455.14 A17455.22 A17455.36
A17455.14EA 29.5 EUR
A17455.14 A17455.22 A17455.36
Sal sódico vermelho de metilo
Sal sódico vermelho de metilo
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.29 Beilstein Reference: 4065488 MDL No.: MFCD00002426
Fórmula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Ponto de Fusão: > 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002426
Número CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142