Sal sódico vermelho de metilo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36667.14
36667.22
36667.14EA
41.2
EUR
36667.14
36667.22
Sal sódico vermelho de metilo ACS
Sal sódico vermelho de metilo
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: C15H14N3NaO2
Formula Weight: 291.29
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark red to brown
Beilstein Reference: 4065488
Fórmula:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Ponto de Fusão: > 180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002426 Número CAS: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |