Print…
Sal sódico vermelho de metilo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
414840100 414840250 414841000
ACRO414840100EA 18.4 EUR
ACRO414840100 ACRO414840250 ACRO414841000
Sal sódico vermelho de metilo ACS
Sal sódico vermelho de metilo
Fórmula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Ponto de Fusão: > 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002426
Número CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Encomendar
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test