Print…
Vermelho metilo Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
32654-25G 32654-100G
32654-25GEA 49.33 EUR
32654-25G 32654-100G
Vermelho metilo Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Vermelho metilo
Fórmula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 179-182 °C
Densidade: 0,989 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002425
Número CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Encomendar
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 4.4-6.0) complying
UV spectrum complying