Vermelho metilo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06076.0025
1.06076.0100
1.06076.0025EA
65.4
EUR
1.06076.0025
1.06076.0100
Vermelho metilo, Supelco®
Vermelho metilo
Fórmula:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Ponto de Fusão: 178…182 °C Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002425 Número CAS: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Merck Index: 12,06199 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 178 - 182 °C |
Molar Mass | 269.31 g/mol |
Bulk Density | 300 - 500 kg/m3 |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |