Vermelho metilo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36682.14
36682.22
36682.14EA
42.8
EUR
36682.14
36682.22
Vermelho metilo ACS
Vermelho metilo
CAS No.: 493-52-7
Molecular Formula: C15H15N3O2
Formula Weight: 269.30
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark red
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 750102
Merck Reference: 14,6119
MDL No.: MFCD00002425
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3
Fórmula:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Ponto de Fusão: 179…182 °C Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002425 Número CAS: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Merck Index: 14,6119 |