Print…
Vermelho metilo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
423970100 423970250 423971000
ACRO423970100EA 28.2 EUR
ACRO423970100 ACRO423970250 ACRO423971000
Vermelho metilo ACS
Vermelho metilo
Fórmula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 178…182 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002425
Número CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Encomendar
Appearance Dark red to brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20 °C, 589 nm) (neat)