Print…
4-Methoxystyrene 96% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
161390050 161390250
ACRO161390050EA 73.4 EUR
ACRO161390050 ACRO161390250
4-Methoxystyrene 96% estabilizado
4-Methoxystyrene
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 204…205 °C
Ponto de Fusão: 3,3 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008619
Número CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol