Print…
4-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
141003-25G 141003-5G
SIAL141003-25GEA 583 EUR
SIAL141003-25G SIAL141003-5G
4-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich®
4-Methoxystyrene
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 221 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3,3 °C
Densidade: 1,002 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008619
Número CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9