4-Methoxystyrene ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
B22353.06
B22353.14
B22353.22
B22353.06EA
81.9
EUR
B22353.06
B22353.14
B22353.22
4-Methoxystyrene ≥98% estabilizado
4-Methoxystyrene
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 637-69-4
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5610
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1098935
MDL No.: MFCD00008619
Fórmula:
C₉H₁₀O Ponto de ebulição: 204…205 °C Ponto de Fusão: 3,3 °C Densidade: 1,002 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008619 Número CAS: 637-69-4 EINECS: 211-298-9 |