4-Fluorostyrene ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0,10 %
A14775.03
A14775.06
A14775.14
A14775.22
A14775.03EA
39.5
EUR
A14775.03
A14775.06
A14775.14
A14775.22
4-Fluorostyrene ≥97% estabilizado
4-Fluorostyrene
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97+%
CAS No.: 405-99-2
Molecular Formula: C8H7F
Formula Weight: 122.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Recognizable
Melting Point: -36°
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 1634203
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000361
Fórmula:
C₈H₇F Ponto de ebulição: 145…148 °C Ponto de Fusão: –36 °C Densidade: 1,024 Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000361 Número CAS: 405-99-2 EINECS: 206-975-0 UN: 1993 ADR: 3,III |