Print…
4-Fluorostyrene 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168340100 168340010
ACRO168340100EA 114 EUR
ACRO168340100 ACRO168340010
4-Fluorostyrene 97% estabilizado
4-Fluorostyrene
Fórmula: C₈H₇F
Ponto de ebulição: 145…148 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –34,5 °C
Densidade: 1,024 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000361
Número CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol