4-Bromostyrene ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-4-vinylbenzene
Estabilização:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0,10 %
A17896.06
A17896.14
A17896.22
A17896.06EA
65.6
EUR
A17896.06
A17896.14
A17896.22
4-Bromostyrene ≥98% estabilizada
4-Bromostyrene
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 2039-82-9
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5940
Melting Point: 3-6°
Boiling Point: 88-89°/16mm
Beilstein Reference: 1634204
MDL No.: MFCD00000110
Fórmula:
C₈H₇Br Ponto de ebulição: 88…89 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: 3…6 °C Densidade: 1,400 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000110 Número CAS: 2039-82-9 EINECS: 218-022-6 |