4-Bromostyrene 96% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-4-vinylbenzene
154280100
154280250
154281000
ACRO154280100EA
108
EUR
ACRO154280100
ACRO154280250
ACRO154281000
4-Bromostyrene 96% estabilizada
4-Bromostyrene
Fórmula:
C₈H₇Br Ponto de ebulição: 88…89 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: 4,5 °C Densidade: 1,4 g/cm³ Ponto de Inflamação: 75 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000110 Número CAS: 2039-82-9 EINECS: 218-022-6 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Stabilizer | 0.05 to 0.1 % 4-tert-Butylcatechol |