2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13218.14
A13218.22
A13218.14EA
75.4
EUR
A13218.14
A13218.22
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 20834-61-1
Molecular Formula: C14H21BrO
Formula Weight: 285.23
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 2100150
Fórmula:
C₁₄H₂₁BrO Ponto de Fusão: 55…59 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051597 Número CAS: 20834-61-1 |