2,5-Dimethylstyrene ≥97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
B21476.03
B21476.06
B21476.14
B21476.03EA
39.4
EUR
B21476.03
B21476.06
B21476.14
2,5-Dimethylstyrene ≥97% estabilizada
2,5-Dimethylstyrene
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-89-6
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5390
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83-84°/24mm
Beilstein Reference: 2203656
MDL No.: MFCD00008614
Fórmula:
C₁₀H₁₂ Ponto de ebulição: 83…84 °C (24 mmHg) Ponto de Fusão: –35 °C Densidade: 0,904 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008614 Número CAS: 2039-89-6 EINECS: 218-028-9 |