Print…
3,5-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
646105-10G 646105-1G
SIAL646105-10GEA 433 EUR
SIAL646105-10G SIAL646105-1G
3,5-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Ponto de ebulição: 274 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 81 °C
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD06411376
Número CAS: 626-41-5