Print…
1,3-Diaminocyclohexane mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0813-25ML C0813-5ML
TCIAC0813-25MLEA 172 EUR
TCIAC0813-25ML TCIAC0813-5ML
1,3-Diaminocyclohexane mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
1,3-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 194°C
Número MDL : MFCD00059563
Número CAS: 3385-21-5
EINECS: 222-194-8
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1948f4361028b7dd559e0a4eee9fe928454818&vid=1dee7c8e264e05c7c299e72a303b1077b085aa96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %