Print…
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 75.6 EUR
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Peso Molecular: 222.33 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Número MDL : MFCD00008819
Número CAS: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %