Etileno di(acetato) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41910.22
41910.36
41910.0E
41910.22EA
34.1
EUR
41910.22
41910.36
41910.0E
Etileno di(acetato) ≥97%
Etileno di(acetato)
Fórmula:
C₆H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 186…187 °C Ponto de Fusão: –41 °C Densidade: 1,13 Ponto de Inflamação: 82 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008718 Número CAS: 111-55-7 EINECS: 203-881-1 Merck Index: 14,3799 |