Print…
Etileno di(acetato) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethane-1,2-diyl diacetate, Ethylene glycol diacetate, Ethylene Glycol Diacetate, 1,2-Diacetoxyethane
176220025 176225000 176220100
ACRO176220025EA 125 EUR
ACRO176220025 ACRO176225000 ACRO176220100
Etileno di(acetato) 99%
Etileno di(acetato)
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Peso Molecular: 146.14 g/mol
Ponto de ebulição: 186…187 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1.12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008718
Número CAS: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 13,03833
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4142 to 1.4162 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %