Print…
EDTA trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
ED3SS-100G ED3SS-1KG ED3SS-500G
SIALED3SS-100GEA 157 EUR
SIALED3SS-100G SIALED3SS-1KG SIALED3SS-500G
EDTA trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
EDTA trisodium salt monohydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10378-22-0
EINECS: 205-758-8