Print…
EDTA sal monossódico férrico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethylenedinitrilotetra-acetic acid iron (III) sodium salt, Edetic acid iron (III) monosodium salt, Edetic acid iron (III) sodium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid iron (III) sodium salt, Iron (III) sodium ethylenediaminetetraacetate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid iron (III) monosodium salt, EDTA iron sodium, Sodium ferric ethylenediaminetetraacetate, Iron (III) monosodium ethylenediaminetetraacetate, Sodium feredetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid iron (III) monosodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
EDFS-100G EDFS-1KG EDFS-250G
SIALEDFS-100GEA 153 EUR
SIALEDFS-100G SIALEDFS-1KG SIALEDFS-250G
EDTA sal monossódico férrico, Sigma-Aldrich®
EDTA ferric monosodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Peso Molecular: 367.05 g/mol
Ponto de Fusão: 80
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078215
Número CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076