Print…
EDTA sal monossódico férrico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E6760-100G E6760-500G
SIALE6760-100GEA 101 EUR
SIALE6760-100G SIALE6760-500G
EDTA sal monossódico férrico, Sigma-Aldrich®
EDTA ferric monosodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078215
Número CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076