Print…
Vermelho Congo indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: CI 22120
B24310.14 B24310.22 B24310.36
B24310.14EA 54.9 EUR
B24310.14 B24310.22 B24310.36
Vermelho Congo indicador
Congo red
CAS No.: 573-58-0 Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2 Formula Weight: 696.67 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 3894858 Merck Reference: 14,2498 MDL No.: MFCD00004028
Fórmula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Ponto de Fusão: >360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004028
Número CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 14,2498