Colchicina 95% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
A13240.03
A13240.06
A13240.14
A13240.03EA
96.4
EUR
A13240.03
A13240.06
A13240.14
Colchicina 95% (peso seco)
Colchicina
Purity: 95%
CAS No.: 64-86-8
Molecular Formula: C22H25NO6
Formula Weight: 399.44
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2228813
Merck Reference: 14,2471
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00078484
Fórmula:
C₂₂H₂₅NO₆ Ponto de Fusão: ∼ 150 °C (decomposição) Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078484 Número CAS: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,2471 |