Print…
Colchicina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
227120010 227125000 227120050 227120250
ACRO227120010EA 135 EUR
ACRO227120010 ACRO227125000 ACRO227120050 ACRO227120250
Colchicina 97%
Colchicina
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₆
Ponto de Fusão: 150…160 °C (decomposição)
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078484
Número CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536
Encomendar
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % on anhydrous and solvent-free substance
Specific optical rotation -240° to -250° (20°C, 589 nm) (c=1, alcohol) (on anhydrous and solvent-free substance