Print…
Estireno-D8 estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Phenylethene-D8, Styrene-[²H₈], Vinylbenzene-D8, Phenylethylene-D8
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC) 0,5 %
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
338222-1G 338222-5G
SIAL338222-1GEA 238 EUR
SIAL338222-1G SIAL338222-5G
Estireno-D8 estabilizada, Sigma-Aldrich®
Estireno-D8
Fórmula: C₆D₅CDCD₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00044231
Número CAS: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3,III