Print…
Estireno-D8 98+ atom% D estabilizada para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phenylethene-D8, Styrene-[²H₈], Vinylbenzene-D8, Phenylethylene-D8
175390050 175390010
ACRO175390050EA 364 EUR
ACRO175390050 ACRO175390010
Estireno-D8 98+ atom% D estabilizada para espectroscopia de RMN
Estireno-D8
Fórmula: C₆D₅CDCD₂
Ponto de ebulição: 50…51 °C (25 mmHg)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044231
Número CAS: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Stabilizer 0.5 % 4-tert-Butylcatechol
D-Enrichment ≥98.0 %