Print…
Agitador magnético, atexMIXdrive
Fornecedor: 2MAG
49001 49001_UK 49001_CH 99300 99200
442-0820EA 1794 EUR
442-0820 TMAG49001_UK TMAG49001_CH 442-0846 TMAG99200
Agitador magnético, atexMIXdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador ultraplano, com protecção contra explosão. A caixa selada hermeticamente é à prova de água, germes e pó. Temperaturas de serviço até 40 °C.
  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • Mistura sem solavancos
  • Submersível em água e banhos de óleo
  • Adequado para uso em incubadoras de CO
Classe de protecção IP: IP 68
Certificados de acordo com a ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
atexMIXcontrol and atexMIXcontrol cleanroom (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 2000 min⁻¹
Unidade de controlo de alumínio, protegida contra explosões, para a ligação de uma unidade de agitação atexMIXdrive. Projectada para usar em zonas protegidas contra explosões e salas brancas. Definições de potência em quatro passos (5/10/15/20 W).
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidade e potênci
Certificações: Both units are IP protection class: IP 65
atexMIXcontrol:
Ex-mark: certified according to ATEX II 2G db eb IIC T6 Gb
atexMIXcontrol cleanroom:
Ex-mark: certified according to ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6
Atenção: Note: Stirring drive atexMIXdrive and control unit atexMIXcontrol or control unit atexMIXcontrol cleanroom are firmly fixed together by the manufacturer and cannot be separated.