Print…
Agitador magnético, cuvetteMIXdrive 1
Fornecedor: 2MAG
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 309 EUR
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Agitador magnético, cuvetteMIXdrive 1
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Este agitador miniaturizado para cuvetes é ideal para integração de sistemas, p. ex. num espectrofotómetro. A caixa de aço inoxidável selada hermeticamente é à prova de água, germes e pó. Temperaturas de serviço até 50 °C. A rosca M1.4 está integrada na base.
  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • Mistura sem solavancos
  • Submersível em água e banhos de óleo
  • Adequado para uso em incubadoras de CO₂
Classe de protecção IP: IP 68.
MIXcontrol eco (external control unit must be ordered separately). Speed range: 120 - 1200 min⁻¹.
Unidade de controlo em plástico moldado para a ligação de um agitador MIXdrive.
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora.
IP protection class: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP: IP 20